Få mere at vide
EPA Method 1311 TCLP Methylated Herbicide Spiking Mixture 400 2000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-D-methyl ester∣Fenoprop-methyl ester |
| CAS | 1928-38-7, 4841-20-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-D-methyl ester∣Fenoprop-methyl ester |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4-D-methyl ester 2000 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 2000 μg/mL |