Få mere at vide
EPA Metode 1311 TCLP Herbicid Spiking Blanding 399 2000 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop |
| CAS | 94-75-7, 93-72-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Fenoprop |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 2000 μg/mL∣Fenoprop 2000 μg/mL |