Få mere at vide
EPA 8270 B/N Surrogatblanding 1000 ug/ml i dichloromethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319422
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319422 1 ml
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30319422 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREYA09000007DI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Analyt- eller komponentnavne 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethan
Industry Type Fødevaretest
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL