missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EP1013, MedChemExpress

Artikelnummer. 16454946
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16454946 100 mg -
16451039 1 mg 1mg
16450277 50 mg -
16446637 5 mg -
16443918 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16454946 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10397

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress EP1013 (F1013) is a broad-spectrum caspase selective inhibitor, used in the research of type 1 diabetes.

EP1013 (F1013) is a broad-spectrum caspase selective inhibitor, used in the research of type 1 diabetes.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EP1013
Fysisk form Solid
CAS 223568-55-6
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H23FN2O6
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Synonym F1013
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (261.52 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O)C[C@H](NC([C@H](C(C)C)NC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)C(CF)=O
Molekylvægt (g/mol) 382.38
Formel vægt 382.38
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.