Beskrivelse
Eppendorf™ ep Dobbeltfilter T.I.P.S.™ Filterspidser tilbyder ultimativ pipette- og prøvebeskyttelse mod utilsigtet og ubemærket kontaminering
- To filterlag giver dobbelt beskyttelse mod aerosoler (1) og biomolekyler for at beskytte din pipette og prøve
- Fri for PCR-hæmmende additiver giver pålidelige downstream-resultater
- Fås i PCR-ren/steril (steril og pyrogenfri)
- Kontinuerlig inspektion af hvert produktionsparti af et uafhængigt laboratorium garanterer høj renhed og kvalitet
- Lot-specifikke certifikater er tilgængelige
- Certifikat for filtereffektivitet iht. til EN 29463 tilgængelig
- Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
- Forbedret bæredygtighed gennem 20 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
- (1) En aerosol er et kolloid af fine faste partikler eller væskedråber, i luft eller en anden gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1000 μL |
| Volumen (metrisk) dispensering | 50 to 1000 μL |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Rack farve | Blue |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 3 tommer |
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Certificeringer/compliance | EN 29463 |
| Vis mere |