missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eosine-5-isothiocyanate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eosine-5-isothiocyanate |
| CAS | 60520-47-0 |
| Molekylær formel | C21 H7 Br4 N O5 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate 2′,4′,5′,7′-Tetrabromo-3′,6′-dihydroxy-5-isothiocyanatospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one (ACI), 5-Isothiocyanato-2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl)benzoic acid, Eosin 5-isothiocyanate, Eosin isothiocyanate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H7Br4NO5S/c22-12-4-10-18(14(24)16(12)27)30-19-11(5-13(23)17(28)15(19)25)21(10)9-2-1-7(26-6-32)3-8(9)20(29)31-21/h1-5,27-28H |
| SMIL | O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=C(Br)C(O)=C4Br)C(Br)=C(O)C(Br)=C3)C5=C1C=C(N=C=S)C=C5 |
| IUPAC navn | 2',4',5',7'-tetrabromo-3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 704.96 |
| Formel vægt | 700.68 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?