Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eosin Y Free Acid |
| CAS | 15086-94-9 |
| Analyseprocentområde | ∽99% |
| Molekylær formel | C20H8Br4O5 |
| Synonym | 2,4,5,7-Tetrabromofluorescein, Eosin yellowish |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 647.9 |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Eosin Y
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y