Få mere at vide
Eosin Y dinatriumsalt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11482742 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482742 250 g 250g
11462742 25 g -
11472742 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482742 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215247183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 DKK
    1089.20 DKK / 250g
    Spare 55.80 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
MDL nummer MFCD00005040
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2',4',5',7'-Tetrabromofluorescein disodium salt, 2', 4', 5', Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Y Disodium Salt
Formel vægt 691.86
Farve Rød
Mængde 250 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y Disodium Salt
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt