Få mere at vide
Eosin Y (Disodium Salt), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10031503
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10031503 25 g Glass Bottle 25g
10479814 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10031503 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP241925
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Eosin Y is used in microbiological differential media or as a biological stain.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC navn disodium;2-(2,4,5,7-tetrabromo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoate;trihydrate
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin Y
Smeltepunkt 300°C
Navn note Disodium Salt
Bio. Plet Comm. Certificering Pass Test
Farvestofindhold 88% min.
Analyseprocentområde ≥88%
Merck Index 15, 3658
Formel vægt 691.85
Emballage Glass Bottle
Tæthed 1.018g/cm³
Farveindeks nr. 45380
Farve Brown/Red
pH 7 to 10
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.