Beskrivelse
Ved koncentrationer højere end 10-μ50 M (μnær 100 M) er affiniteten for Mg2+-ATPase for ionaktivatoren reduceret. Denne forbindelse fungerer som en molekylær fotoelektrode via katalyse af den synligt-lys-drevne elektronoverførselsreaktion. Dette middel forbedrer også fluorescerende slukningsevner ved at danne et kompleks med polyvinulpyrrolidon. Det bruges som modfarvning til hæmatoxylin.
Eosin Y dinatriumsalt bruges i kombination med Azure II: at vise morfologiske detaljer af marvceller; bufferet Azure A/Eosin Y-metode til demonstration af cellegranulat, mikroorganismer og kerner; til at vise insektmuskulatur; til demonstration af celler inficeret med mygge-iriserende virus; brug i kombination med Alum Hematoxylin/Azure II til at vise mastceller, tidlige nekrobiotiske ændringer i celler og protozoer, rickettsiaer og bakterier i væv; at demonstrere volutin granulat i enhver mikroorganisme; Bond 's modifikation af Mann 's Eosin-Methyl Blue for Negri-kroppe i udstrygninger; Harris-farve til Negri-kroppe i udtværinger; Manns 'metode til farvning af Negri-kroppe i sektioner; Gridleys 'farve til Endamoeba i vævssnit; en modificeret methenamin-sølvnitratmetode til påvisning af Endamoeba i sektioner.
Tekniske data
Tekniske data
| Formel vægt | 691.86 |
| Mængde | 10 L |
| Fysisk form | Løsning |
Sikkerhed og håndtering
- Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt