Få mere at vide
Eosin Y dinatriumsalt, 10 % opløsning, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452511 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
1 L
10 L
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
100ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452511 100 mL 100ml
11462511 500 mL 500ml
11472511 1 L 1 L
11482511 10 L 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11452511 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02195700.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    305.00 DKK
    289.93 DKK / 100ml
    Spare 15.07 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Reducerer affiniteten af Mg2+-ATPase for ATP og øger enzymaffiniteten til Mg2+. Eosin Y dinatriumsalt, 10 % opløsning, MP Biomedicals er et rødt xanthenfarvestof. Det er en fotosensibilisator, der fungerer som en molekylær fotoelektrode, og den forbedrer fluorescens
Ved koncentrationer højere end 10-μ50 M (μnær 100 M) er affiniteten for Mg2+-ATPase for ionaktivatoren reduceret. Denne forbindelse fungerer som en molekylær fotoelektrode via katalyse af den synligt-lys-drevne elektronoverførselsreaktion. Dette middel forbedrer også fluorescerende slukningsevner ved at danne et kompleks med polyvinulpyrrolidon. Det bruges som modfarvning til hæmatoxylin.
Eosin Y dinatriumsalt bruges i kombination med Azure II: at vise morfologiske detaljer af marvceller; bufferet Azure A/Eosin Y-metode til demonstration af cellegranulat, mikroorganismer og kerner; til at vise insektmuskulatur; til demonstration af celler inficeret med mygge-iriserende virus; brug i kombination med Alum Hematoxylin/Azure II til at vise mastceller, tidlige nekrobiotiske ændringer i celler og protozoer, rickettsiaer og bakterier i væv; at demonstrere volutin granulat i enhver mikroorganisme; Bond 's modifikation af Mann 's Eosin-Methyl Blue for Negri-kroppe i udstrygninger; Harris-farve til Negri-kroppe i udtværinger; Manns 'metode til farvning af Negri-kroppe i sektioner; Gridleys 'farve til Endamoeba i vævssnit; en modificeret methenamin-sølvnitratmetode til påvisning af Endamoeba i sektioner.
Kemiske identifikatorer
CAS 17372-87-1
Molekylær formel C20H12Br4Na2O8
Molekylvægt (g/mol) 745.904
InChI nøgle MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym 2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein disodium salt, Acid red 87, Eosin yellowish solution, Eosin Y solution, Eosin Y
PubChem CID 91886399
IUPAC navn dinatrium;2-(2,4,5,7-tetrabrom-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoat;trihydrat
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Tekniske data
Formel vægt 691.86
Mængde 100 mL
Fysisk form Løsning
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Eosin Y Disodium Salt, 10% Solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Eosin Y Disodium Salt