Få mere at vide
Eosin B
Artikelnummer. 11423627
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11423627 100 g 100g
11413627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17377.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Eosin B-natriumsalt er en celle- og vævsfarvning. Eosin B-natriumsalt bruges som en modfarvning for kollagen, som en vævsfarvning for cellegranulat, kerner og mikroorganismer, når det kobles med Azure A (sc-203729), og som en farvning til celledifferentiering af hypofysen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Eosin B-natriumsalt er en celle- og vævsfarvning. Eosin B-natriumsalt bruges som en modfarvning for kollagen, som en vævsfarvning for cellegranulat, kerner og mikroorganismer, når det kobles med Azure A (sc-203729), og som en farvning til celledifferentiering af hypofysen.
Opløselighed Opløseligt i vand (390
g/L ved 20 C) °og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-24-3
Molekylær formel C20H6Br2N2Na2O9
MDL nummer MFCD00005041
Synonym C.I. 45400; 4,5-Dibromo-2,7-dinitrofluorescein disodium salt
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin B
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Soluble in water (390g/L at 20°C),and ethanol.
Formel vægt 624.08