Få mere at vide
Eosin B
Beskrivelse
Eosin B-natriumsalt er en celle- og vævsfarvning. Eosin B-natriumsalt bruges som en modfarvning for kollagen, som en vævsfarvning for cellegranulat, kerner og mikroorganismer, når det kobles med Azure A (sc-203729), og som en farvning til celledifferentiering af hypofysen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Eosin B-natriumsalt er en celle- og vævsfarvning. Eosin B-natriumsalt bruges som en modfarvning for kollagen, som en vævsfarvning for cellegranulat, kerner og mikroorganismer, når det kobles med Azure A (sc-203729), og som en farvning til celledifferentiering af hypofysen.
Opløselighed Opløseligt i vand (390
g/L ved 20 C) °og ethanol.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eosin B |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (390 g/L ved 20 °C) og ethanol. |
| Formel vægt | 624.08 |