Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, ren, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. 10174660 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10174660 25 g Glasflaske 25g
10086183 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174660 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229650250
Request Bulk or Custom Format
Eosin B, C20H6Br2N2Na2O9, CAS Number-548-24-3, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, Eosin Bluish, 100g, 0.96 to 1.22, 19, 233, Brown, 208-943-1, 624.06, Pure, Danger, GHS H Statement: Causes serious eye damage. | CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9 | 624.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-24-3
Molekylær formel C20H6Br2N2Na2O9
MDL nummer MFCD00005041
Synonym 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin B
Absorptionsforhold 0.96 to 1.22
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Formel vægt 624.06
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver