Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, ren, høj renhed, biologisk farve
Artikelnummer. 10086183 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10086183 100 g Glasflaske 100g
10174660 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10086183 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 229651000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Eosin B, C20H6Br2N2Na2O9, CAS Nummer-548-24-3, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, 4',5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, dinatriumsalt, Eosin Blueish, 100g, 0,96 til 1,22, 19, 233, Brown, 208-943-1, 624,06, Pure, Danger, GHS H Udsagn: Forårsager alvorlig øjenskade. | CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9 | 624,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-24-3
Molekylær formel C20H6Br2N2Na2O9
Molekylvægt (g/mol) 624.06
MDL nummer MFCD00005041
Synonym 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin B
Smeltepunkt 310 °C, 590 °F
Absorptionsforhold 0,96 til 1,22
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 511 til 520 nm (i vand + 1% Na2CO3)
Emballage Glasflaske
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Farve Brun
pH 7
Mængde 100 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Formel vægt 624.06
Grad Ren