Få mere at vide
Eosin B, certificeret, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3756499 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 10404891
Brand: Thermo Scientific Acros 409420250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 548-24-3
Molekylær formel C20H6Br2N2Na2O9
MDL nummer MFCD00005041
Synonym 4',5'-Dibromo-2',7'-dinitrofluorescein, disodium salt, 4', 5'-Dibromo-2', 7'-dinitrofluorescein, Eosin Bluish
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eosin B
Navn note Pure
Absorptionsforhold 0.96 to 1.22
Farvestofindhold 85% min.
Beilstein 19, 233
Merck Index 15, 3657
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3)
Formel vægt 624.06
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Farve Brun til lilla/rød
Mængde 25 g
Fysisk form Krystallinsk pulver