Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eosin B |
| Navn note | Pure |
| Absorptionsforhold | 0,96 til 1,22 |
| Farvestofindhold | 85% min. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Lambda Max | 511 til 520 nm (i vand + 1% Na2CO3) |
| Emballage | Glasflaske |
| Beilstein | 19, 233 |
| Merck Index | 15, 3657 |
| Farve | Brun til lilla/rød |
| Vis mere |