Få mere at vide
Invitrogen™ Eosin-5-Maleimid
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Beskrivelse
Biokonjugater fremstillet med det thiol-reaktive eosin-5-maleimid kan anvendes som phosphorescerende prober eller som fotosensibilisatorer. Med sit høje kvanteudbytte (∼ 0,57) til singlet-iltgenerering kan eosin og dets konjugater bruges som effektive fotooxidationsmidler af diaminobenzidin (DAB ) i højopløsningselektronmikroskopistudier og i korrelerede fluorescens- og elektronmikroskopiapplikationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 25 mg |
| Produkttype | Maleimid |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C) og beskyttet mod lys. |
| Kemisk reaktivitet | Thiol |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Reaktiv del | Maleimid |
| Etiket eller farvestof | Eosin |
| Etikettype | Klassiske farvestoffer |