Få mere at vide
EOAI3402143, MedChemExpress
Beskrivelse
EOAI3402143 is a deubiquitinase (DUB) inhibitor, which inhibits dose-dependently inhibits Usp9x/Usp24 and Usp5.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EOAI3402143 |
| CAS | 1699750-95-2 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H28Cl2N4O3 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (99.32 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | ClC1=C(/C=C(C(NC(CCC)C2=CC=C(OCCN3CCOCC3)C=C2)=O)\C#N)N=C(Cl)C=C1.[E] |
| Molekylvægt (g/mol) | 503.42 |
| Formel vægt | 503.42 |
| Vis mere |