Få mere at vide
Enzymlagringsbuffer i PBS og glycerol, autoklaveret, Thermo Scientific™
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enzyme storage buffer in PBS and glycerol |
| Fysisk form | Liquid |
| Mængde | 125 mL |