Få mere at vide
Enzymlagringsbuffer i PBS og glycerol, autoklaveret, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15480287
Mængde:
125 mL
250 mL
Pakningsstørrelse:
125ml
250ml
Artikelnummer. 15480287
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63115.AK
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til frossen opbevaring af enzymer
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enzyme storage buffer in PBS and glycerol
Fysisk form Væske
Mængde 250 mL