Få mere at vide
Invitrogen™ EnzChek™ Caspase-3 aktivitetsanalysesæt
Etiket eller farvestof:
AMC (7-amino-4-methylcoumarin)
Rhodamine 110
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Muliggør enkel og pålidelig påvisning af caspase-3-aktivitetsmedieret apoptose med EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit, som udnytter specialdesignede substrater, der fluorescerer ved spaltning af caspase-3 enzymet. De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit er tilgængeligt med enten Z-DEVD-AMC eller Z-DEVD-R110 substratet, som giver et klart fluorescerende produkt ved proteolytisk spaltning med caspase 3/7.
De EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit muliggør påvisning af apoptose ved at give en enkel og pålidelig metode til at analysere caspase-3/7 aktivitet. Sættet kan bruges til kontinuerligt at måle aktiviteten af caspase-3/7 i celleekstrakter og oprensede enzympræparater ved hjælp af et fluorometer eller fluorescens mikropladelæser.
Nøgletræk ved EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit inkluderer:
•Fluorescerende assay ved hjælp af standard fluorescein (FITC) excitations/emissionsindstillinger
• Formatet giver mulighed for kontinuerlig måling af caspase-3/7 aktivitet i celleekstrakter
• Fluorescerende og enzymatiske kontroller inkluderet
Det aminomethylcoumarin (AMC)-afledte substrat (Z-asparaginsyre-glutaminsyre-valin-asparaginsyre (DEVD)-AMC), der er inkluderet i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit er svagt fluorescerende i UV-området (excitations-/emissionsmaksima∼ 330/390 nm), men giver et lyst, blåt-fluorescerende produkt (excitations-/emissionsmaksima∼ 342/441 nm) efter proteolytisk spaltning. Sættet kan bruges til kontinuerligt at måle aktiviteten af caspase-3 og nært beslægtede proteaser i celleekstrakter og oprensede enzympræparater ved hjælp af et fluorometer eller fluorescens mikropladelæser.
Det rhodamine 110-afledte substrat (Z-DEVD-R110), der anvendes i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit er en ikke-fluorescerende bisamidforbindelse, der ved enzymatisk spaltning omdannes i en to-trins proces til det fluorescerende monoamid og derefter til det endnu mere fluorescerende R110-produkt. Begge disse hydrolyseprodukter udviser spektrale egenskaber svarende til fluoresceins egenskaber med topexcitations- og emissionsbølgelængder på henholdsvis 496 nm og 520 nm.
Ud over substraterne er EnzChek Caspase Activity Assay Kit indeholder den reversible aldehydhæmmer Ac-DEVD-CHO samt en AMC eller R110 referencestandard. Ac-DEVD-CHO-hæmmeren bekræfter, at fluorescenssignalerne i både inducerede og kontrolcellepopulationer skyldes aktiviteten af caspase-3/7-proteasen. Referencestandarden giver mulighed for kvantificering af mængden af AMC eller R110 frigivet i reaktionen.
Nøgletræk ved EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit inkluderer:
•Fluorescerende assay ved hjælp af standard fluorescein (FITC) excitations/emissionsindstillinger
• Formatet giver mulighed for kontinuerlig måling af caspase-3/7 aktivitet i celleekstrakter
• Fluorescerende og enzymatiske kontroller inkluderet
Det aminomethylcoumarin (AMC)-afledte substrat (Z-asparaginsyre-glutaminsyre-valin-asparaginsyre (DEVD)-AMC), der er inkluderet i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit er svagt fluorescerende i UV-området (excitations-/emissionsmaksima∼ 330/390 nm), men giver et lyst, blåt-fluorescerende produkt (excitations-/emissionsmaksima∼ 342/441 nm) efter proteolytisk spaltning. Sættet kan bruges til kontinuerligt at måle aktiviteten af caspase-3 og nært beslægtede proteaser i celleekstrakter og oprensede enzympræparater ved hjælp af et fluorometer eller fluorescens mikropladelæser.
Det rhodamine 110-afledte substrat (Z-DEVD-R110), der anvendes i EnzChek Caspase-3 Activity Assay Kit er en ikke-fluorescerende bisamidforbindelse, der ved enzymatisk spaltning omdannes i en to-trins proces til det fluorescerende monoamid og derefter til det endnu mere fluorescerende R110-produkt. Begge disse hydrolyseprodukter udviser spektrale egenskaber svarende til fluoresceins egenskaber med topexcitations- og emissionsbølgelængder på henholdsvis 496 nm og 520 nm.
Ud over substraterne er EnzChek Caspase Activity Assay Kit indeholder den reversible aldehydhæmmer Ac-DEVD-CHO samt en AMC eller R110 referencestandard. Ac-DEVD-CHO-hæmmeren bekræfter, at fluorescenssignalerne i både inducerede og kontrolcellepopulationer skyldes aktiviteten af caspase-3/7-proteasen. Referencestandarden giver mulighed for kvantificering af mængden af AMC eller R110 frigivet i reaktionen.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | EnzChek Caspase-3 Assay Kit #2, Z-DEVD-R110 substrat |
| Mængde | 500 analyser |
| Format | Kuvetter, 96-brønds tallerken |
| Produkttype | Caspase Assay Kit |
| Excitation/Emission | 496/520 (spaltet substrat) |
| Antal reaktioner | 500 assays (reaktionsvolumen 100 μl pr. assay) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Produktlinje | EnzChek |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (udstyr) | Fluorometer, mikropladelæser |
| Vis mere |