Learn More
Enzastaurin, MedChemExpress
Descripción
Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Enzastaurin |
| CAS | 170364-57-5 |
| Color | Orange |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C32H29N5O2 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | LY317615 |
| Solubility Information | DMSO : 8.33 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C5CCN(CC6=NC=CC=C6)CC5)C7=C4C=CC=C7)NC3=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 515.61 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?