Få mere at vide
Enzastaurin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16476567
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16476567 5 mg -
16450976 200 mg -
16450217 50 mg -
16423848 10 mg 10mg
16414886 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16476567 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY10342
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Enzastaurin (LY317615) is a potent and selective PKCβ inhibitor with an IC50 of 6 nM, showing 6- to 20-fold selectivity over PKCα, PKCγ and PKCε.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enzastaurin
CAS 170364-57-5
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H29N5O2
Mængde 5 mg
Synonym LY317615
Opløselighedsinformation DMSO : 8.33 mg/mL (16.16 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C(C1=CN(C)C2=C1C=CC=C2)=C3C4=CN(C5CCN(CC6=NC=CC=C6)CC5)C7=C4C=CC=C7)NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 515.61
Formel vægt 515.61
Procent renhed 99.44%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease