Få mere at vide
Enviroxime, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enviroxime |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16+ |
| Formel vægt | 358.11 |
| Procent renhed | >95% |