Få mere at vide
BINDER™ Miljømæssige walk-in kamre til stabilitetstest og opbevaring
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17862755 Shop alle BINDER produkter
Skift visning
Mål (D x B x H) Indvendig:
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mål (D x B x H) Indvendig Pakningsstørrelse
17862755 2400 x 2300 x 2270 mm -
17852755 2400 x 3400 x 2270 mm Hver
17872755 2400 x 4700 x 2270 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17862755 Leverandør BINDER™ Leverandørnr. 98000011
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Disse walk-in-kamre tilbyder en bred vifte af funktioner og fordele for at opfylde kravene til stabilitetstest. Ideelle testbetingelser opretholdes i et bredt temperaturområde, fra 10 C til °50 C, °med en relativ luftfugtighed på 20% til 90% RH.
  • Relativ luftfugtighed nøjagtighed af± 2,5 %
  • Temperatur nøjagtighed af± 1,5 °C
  • Kanalarbejde for korrekt fordeling af luft
  • Højisolerede rumpaneler med U-værdi på kun 0,21 W/m ²K
  • LED-belysning med bevægelsesdetektor
  • Rumelementer af høj kvalitet, fremstillet i Tyskland
  • Interiør helt rustfrit stål
  • Udvendig servicetilgængelighed
  • Rumelementer: Galvaniseret stålplade, polyesterbelagt, hvid, svarende til RAL 9010, indvendige overflader i rustfrit stål
  • 4 tommer/100 mm PU-skum U-værdi: 0,21 W/m ²K
  • Gulv: Gulvbelægning er krom-nikkelstål, mønstervalset 5 WL
  • Overfladebelastning: 50.000 N/m²
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Belysning LED
Materiale Galvaniseret stål
Antal hylder 0
Stiktype EU, UK,
Relativ luftfugtighed 20 til 90 %
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 50 °C
Type Walk-in kammer
Model- WIC1-230V
Temperaturensartethed ±1,5 K ved 40 °C og 75 % RH
Mål (D x B x H) Indvendig 2400 x 2300 x 2270 mm
Dimensioner (L x B x H) 2600 x 2500 x 2470 mm
Vægt (metrisk) 776 kg
Spænding 200/230 V
Watt 2.7 kW
Strømstyrke 11 A
Frekvens 50 Hz