Få mere at vide
BINDER™ Miljømæssige walk-in kamre til stabilitetstest og opbevaring
Shop alle BINDER produkter
Mål (D x B x H) Indvendig:
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Relativ luftfugtighed nøjagtighed af± 2,5 %
- Temperatur nøjagtighed af± 1,5 °C
- Kanalarbejde for korrekt fordeling af luft
- Højisolerede rumpaneler med U-værdi på kun 0,21 W/m ²K
- LED-belysning med bevægelsesdetektor
- Rumelementer af høj kvalitet, fremstillet i Tyskland
- Interiør helt rustfrit stål
- Udvendig servicetilgængelighed
- Rumelementer: Galvaniseret stålplade, polyesterbelagt, hvid, svarende til RAL 9010, indvendige overflader i rustfrit stål
- 4 tommer/100 mm PU-skum U-værdi: 0,21 W/m ²K
- Gulv: Gulvbelægning er krom-nikkelstål, mønstervalset 5 WL
- Overfladebelastning: 50.000 N/m²
Tekniske data
Tekniske data
| Kammermateriale | Rustfrit stål |
| Belysning | LED |
| Materiale | Galvaniseret stål |
| Antal hylder | 0 |
| Stiktype | EU, UK, |
| Relativ luftfugtighed | 20 til 90 % |
| Temperaturområde (metrisk) | 10 °C til 50 °C |
| Type | Indgangskammer |
| Model- | WIC2-230V |
| Temperaturensartethed | ±1,5 K ved 40 °C og 75 % RH |
| Vis mere |