Få mere at vide
GVS Miljøoverflade-indsamlingssæt
Product Code. 32178651
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Medietype:
Bufferet peptone
Butterfields-løsningen
D-E neutraliserende bouillon
Letheen Bouillon
PBS
Peptone
Saltvand
Inkluderer:
Separat skumpind
Vedhæftet skumpindepin
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Medietype Inkluderer
32178651 D-E neutraliserende bouillon Vedhæftet skumpindepin
32177662 Butterfields-løsningen Separat skumpind
32177963 Peptone Separat skumpind
32178628 PBS Vedhæftet skumpindepin
32178026 Butterfields-løsningen Vedhæftet skumpindepin
32178021 Saltvand Vedhæftet skumpindepin
32178109 Bufferet peptone Vedhæftet skumpindepin
32178391 Letheen Bouillon Vedhæftet skumpindepin
32178520 Peptone Vedhæftet skumpindepin
32178627 D-E neutraliserende bouillon Separat skumpind
32177776 PBS Separat skumpind
32177617 Saltvand Separat skumpind
32177562 Bufferet peptone Separat skumpind
32177698 Letheen Bouillon Separat skumpind
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 32178651 Supplier GVS Supplier No. ESCKC2118X1656A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3745.00 DKK
    3444.37 DKK / Pakke med 400
    Spare 300.63 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
GVS Miljøoverflade-indsamlingssæt tilgængelige i 10 ml fylder med en skumpind af høj kvalitet.
  • Fås i 10 ml fyldvolumen
  • Med skumpind af høj kvalitet
  • Vatpinden kan fastgøres sikkert til hætten og fungerer som et praktisk 'håndtag' for god kontrol under prøvetagning
Specifications
Udseende Lilla til gul/skyet
Bouillon type D/E neutraliserende bouillon
Farve Lilla til gul
Registrerer Bakteriedræbende eller bakteriostatisk aktivitet af antiseptiske og desinficerende kemikalier
Format Sæt, slange, skumpind
Medietype D-E neutraliserende bouillon
Produkttype Forberedte mikrobiologiske rør
Sterilitet Ikke-steril
Test Type Miljøtest
Fyld volumen 10 mL
Formulering Neutraliserende Midler
Til brug med (applikation) Miljøprøvetagning til fødevare-, farmaceutisk-, bioteknologi- og kosmetikindustrier
Inkluderer Vedhæftet skumpindepin
Materiale Skumvatpind
nr. pr. pakke 50
Emballagetype Rack/inderste kasse, kasse
Mængde 10 mL