Få mere at vide
Jenway™ Miljøvenlig pH-elektrode med S7-stik til brug med Model 430
Længde (metrisk) stilk:
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Type: Kombination
- End Type: Pære
- pH-område: 0-11
- Temperaturområde: 0 til 50 °C
- Kropsmateriale: Glas
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kombination, forseglet |
| Knudepunkt | Ringformet keramik |
| Materiale | Glas krop |
| pH-område | 0 til 11 |
| Til brug med (applikation) | Målinger ved lave temperaturer eller i opløsninger med lav ionstyrke. |
| Intern reference | HgCl |
| Isopotentielt punkt | 0 ±20mV |
| Svartid | 95 % af den endelige aflæsning på 10 sekunder |
| Hældning | 59,16 mV± 3mV ved 25 °C |
| Tip Type | Pære |
| Vis mere |