Få mere at vide
Cytiva Envirochek™ Supor™ Sampling Capsule
nr. pr. pakke:
1/stk.
25 stk., individuelt pakket
Beskrivelse
- Approved for concentration and recovery of Cryptosporidium oocysts and Giardia cysts in water according to EPA method 1623.1, with a faster, safer, and simpler protocol than other methods including processing of up to 8 samples at once using our shaker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Urethan klæbemiddel |
| Materiale (membran) | Hydrofil PES |
| Porestørrelse | 1μ m |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Filtreringsområde | 1300 cm 2 |
| Materiale til hus | Polycarbonat |
| nr. pr. pakke | 1/stk. |
| Outlet stil | Lige slange Barb |