Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ General Purpose Liquid-In-Glass Thermometers
Artikelnummer. 13069132 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +61° C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +225 °C
Længde (metrisk) samlet:
200 mm
350 mm
420 mm
Fordybelsestype:
Delvis
Delvis fordybelse
I alt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13069132
Brand: H-B Instrument™ B605010100
Certificerede miljøsikre termometre erstatter farligt kviksølv.
  • Earth friendly, EnviroKleen™ certified thermometers
  • Feature green, non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid against lead-free, white back glass
  • Meet government, education, and industry mandates to purchase “Green” products
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Individually serialized thermometers are traceable to NIST; include a multi-language Statement of Accuracy and Traceability.
Overholdelse
Fremstillet og testet af USA kvalitetshold.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Individually serialized thermometers are traceable to NIST; include a multi-language Statement of Accuracy and Traceability.
Til brug med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Fordybelsestype Delvis
Længde (engelsk) Samlet 7.9 in.
Længde (metrisk) samlet 200 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 150°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +150 °C
Nøjagtighed ±1°C, ±1.5°C above 110°C
Underafdeling 1°C
Nedsænkningslængde 50 mm