Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Generelle væske-i-glas-termometre
Beskrivelse
- Jord venlig, EnviroKleen™ certificerede termometre
- Feature grøn, ikke-giftig, biologisk nedbrydelig, Enviro-Safe™ væske mod blyfrit, hvidt bagglas
- Mød myndigheders, uddannelses- og industrimandater til at købe“ Grøn” produkter
Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier.
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Overholdelse
Fremstillet og testet af USA kvalitetshold.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | A2LA, NIST , DAkkS/PTB |
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug i kemiske/petrokemiske laboratorier, universiteter, videnskabelige institutioner, fødevare- og drikkevareforarbejdning, farmaceutiske og medicinske industrier, mejerier, bryggerier og destillerier. |
| Fordybelsestype | Delvis fordybelse |
| Inkluderer | Flersprogede instruktioner, erklæring om nøjagtighed |
| Længde (engelsk) Samlet | 16,5 tommer |
| Længde (metrisk) | 420 mm |
| Længde (metrisk) samlet | 420 mm |
| Materiale | Glas |
| Termometer Fyld | Enviro-Safe™ Flydende |
| Produkttype | Termometer |
| Vis mere |