Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ General Purpose Liquid-In-Glass Thermometers
Artikelnummer. 13009142 Shop alle SP Scienceware produkter
Temperaturområde (metrisk):
-1 °C til +61° C
-10 °C til +150 °C
-10 °C til +225 °C
Længde (metrisk) samlet:
200 mm
350 mm
420 mm
Fordybelsestype:
Delvis
Delvis fordybelse
I alt
Unit Size:
Hver
Product Code. 13009142
Brand: H-B Instrument™ B605070000
Certificerede miljøsikre termometre erstatter farligt kviksølv.
  • Earth friendly, EnviroKleen™ certified thermometers
  • Feature green, non-toxic, biodegradable, Enviro-Safe™ liquid against lead-free, white back glass
  • Meet government, education, and industry mandates to purchase “Green” products
Applications:
Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Order Info
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certifications
Individually serialized thermometers are traceable to NIST; include a multi-language Statement of Accuracy and Traceability.
Compliance
Fremstillet og testet af USA kvalitetshold.
Specifications
Certificeringer/compliance NIST, DKD/PTB, ANSI/SAMA Z236.1-1983, ASTM, ISO/IEC 17025:2005, A2LA
Til brug med (applikation) Ideal for use in chemical/petrochemical laboratories, universities, scientific institutions, food and beverage processing, pharmaceutical and medical industries, dairies, breweries and distilleries.
Fordybelsestype I alt
Længde (engelsk) Samlet 14 in.
Længde (metrisk) 350 mm
Længde (metrisk) samlet 350 mm
Materiale Glass
Produkttype Thermometer
Maks. Temperatur (metrisk) 225°C
Min. Temperatur (metrisk) -10°C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +225 °C
Kalibreret Yes
Nøjagtighed ±1.5°C, ±2°C above 110°C, ±2.5°C above 200°C
Underafdeling 1°C