Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Miljøvenlige væske-i-glas lommetermometre
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17561535
Skift visning
Nøjagtighed:
±0,5 °C
±1 °C
±1°C
Inkluderer:
Lukket metalkasse
Lukket plastikkasse
Vindues metalkasse
Vindues plastkasse
Vinduesmetalhus
Underafdeling:
0,5 °C
1 °C
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nøjagtighed Inkluderer Underafdeling
17561535 ±1°C Vindues plastkasse 1 °C
17571535 ±1°C Lukket plastikkasse 1 °C
17581535 ±1 °C Vinduesmetalhus 1 °C
16431265 ±0,5 °C Vindues plastkasse 0,5 °C
17591535 ±0,5 °C Vindues metalkasse 0,5 °C
17501545 ±1°C Lukket metalkasse 1 °C
16441265 ±0,5 °C Lukket metalkasse 0,5 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17561535 Leverandør H-B Instrument™ Leverandørnr. B605700100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Miljøvenlige bærbare termometre
EnviroKleen™ certificerede termometre har grønne, ikke-giftige, biologisk nedbrydelige, Enviro-Safe væske mod blyfrit, hvidt bagglas Total nedsænkningslommetermometre er kompakte 160 mm (6,3 tommer) long Kom med et etui for at beskytte mod brud. Etuiet omfatter: Plastvindue - indkapslet i plast med åbent vindue Metalvindue - indkapslet i metal med åbent vindue Lukket Plast - indeholdt i aftagelig plastikkasse Lukket metal - indesluttet i aftagelig metalkasse Aluminium Duplex - indkapslet i forniklet messing med åbent vindue og anbragt i aftagelig aluminiumskasse Nikkelbelagt med forniklet - en-cas-belagt vindue - en-ca. åbent vindue
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af USA kvalitetsteam og inkluderer en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Til brug med (applikation) Ideel til feltstudier, spildevandsbehandling og evt“ på farten” applikationer.
Fordybelsestype Total fordybelse
Inkluderer Vindues plastkasse
Længde (engelsk) Samlet 6,3''
Længde (metrisk) samlet 160 mm
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +110 °C
Nøjagtighed ±1°C
Underafdeling 1 °C