Få mere at vide
H-B Instrument™ Enviro-Safe™ Miljøvenlige væske-i-glas lommetermometre
Beskrivelse
EnviroKleen™ certificerede termometre har grønne, ikke-giftige, biologisk nedbrydelige, Enviro-Safe væske mod blyfrit, hvidt bagglas. Total nedsænkningslommetermometre er kompakte 160 mm (6,3 tommer) lang. Kom med et etui for at beskytte mod brud.
Sagsmuligheder omfatter:
Sagsmuligheder omfatter:
- Plastvindue - indkapslet i plast med åbent vindue
- Metalvindue - indkapslet i metal med åbent vindue
- Lukket plastik - anbragt i aftagelig plastikkasse
- Lukket metal - anbragt i en aftagelig metalkasse
- Aluminium Duplex - indkapslet i forniklet messing med åbent vindue og anbragt i en aftagelig aluminiumskasse
- Forniklet messingvindue - indkapslet i forniklet messing med åbent vindue
Ordreinfo
Hvis du har brug for en individuel termometerkalibreringsrapport, er fabrikskalibrerede termometre eller brugerdefinerede kalibreringstjenester tilgængelige.
Certificeringer
Fremstillet og testet af USA kvalitetsteam og inkluderer en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Sporbar til NIST . Indeholder en flersproget (engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk og spansk) erklæring om nøjagtighed og sporbarhed. |
| Til brug med (applikation) | Ideel til feltstudier, spildevandsbehandling og evt“ på farten” applikationer. |
| Fordybelsestype | Total fordybelse |
| Inkluderer | Vindues plastkasse |
| Længde (engelsk) Samlet | 6,3'' |
| Længde (metrisk) samlet | 160 mm |
| Maks. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (metrisk) | -5 °C |
| Temperaturområde (metrisk) | -5 °C til +50 °C |
| Nøjagtighed | ±0,5 °C |
| Vis mere |