Få mere at vide
Memmert™ Entry Port Standard Position
Artikelnummer. p-7220916 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17100065
Brand: Memmert™ IPP1060ecoD8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Silikone Entry Port flap og prop lukning standard position i ryggen
  • Standardposition bag (ikke i kombination med belysningsenheder)
  • Fugttæt, kan lukkes med silikoneprop
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) IPP1060eco
Materiale Silikone
Diameter (metrisk) 40 mm