Få mere at vide
Memmert™ Indgangshavn højre (individuel placering)
Artikelnummer. 17180065 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17180065
Brand: Memmert™ IPP1060ecoF5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indgangsport med klaplukning og tilpasset TBC-position i højre side
  • Ikke i kombination med belysningsenheder
  • Fugttæt
  • Kan lukkes med klap og silikoneprop
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) IPP1060eco
Diameter (metrisk) 23 mm