Få mere at vide
Memmert™ Entry Port Højre Midt/Top
Artikelnummer. 17189644 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17189644
Brand: Memmert™ HPP1060ecoF3
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indføring af tilslutninger i siden og kan lukkes med klap
  • Standard position højre midt/top
  • Ikke til modelstørrelse 110 med lysmodul
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) HPP1060eco
Diameter (metrisk) 23 mm