Få mere at vide
Memmert™ Indsejling Havn Højre Center/Centre
Artikelnummer. p-7220921 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17110275
Brand: Memmert™ IPP750ecoF2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indføring af tilslutninger i siden og kan lukkes med klap
  • Standardposition højre midt/midt
  • Ikke til modelstørrelse 110 og 260 med lysmodul
  • Ikke til modelstørrelse 110 med lysmodul
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) IPP750eco
Diameter (metrisk) 23 mm