Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport bagtil (individuel position)
Artikelnummer. p-7220919 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17119654
Brand: Memmert™ HPP1060ecoF6
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indgangsport med flap lukning og tilpasset position TBC i ryggen
  • Ikke i kombination med belysningsenheder
  • Fugttæt
  • Kan lukkes med klap og silikoneprop
Tekniske data
Farve Klar
Til brug med (udstyr) HPP1060eco
Diameter (metrisk) 23 mm