Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport bagtil (individuel position)
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ikke i kombination med belysningsenheder
- Fugttæt
- Kan lukkes med klap og silikoneprop
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Til brug med (udstyr) | IPP260eco |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |