Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport til venstre (individuel placering)
Artikelnummer. p-7220917 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17109884
Brand: Memmert™ HPP750ecoF4
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indgangsportsklaplukning tilpasset TBC-position i venstre side
  • Indgangsportsklaplukning tilpasset TBC-position i venstre side
  • Kan lukkes med klappen
Tekniske data
Oversigt Ikke i kombination med belysningsenheder, fugttæt, kan lukkes med klap og silikoneprop
Til brug med (udstyr) HPP750eco
Diameter (metrisk) 23 mm