Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport til venstre (individuel placering)
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP1400eco
HPP2200eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP1400eco
IPP2200eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indgangsportsklaplukning tilpasset TBC-position i venstre side
- Kan lukkes med klappen
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Ikke i kombination med belysningsenheder, fugttæt, kan lukkes med klap og silikoneprop |
| Til brug med (udstyr) | HPP750eco |
| Diameter (metrisk) | 23 mm |