Få mere at vide
Memmert™ Indsejling Port Venstre Center/Centre
Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Standardposition venstre midt/midt
- Ikke til modelstørrelse 260 med lysmodul
- Ikke til modelstørrelse 110 med lysmodul
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Fugttæt |
| Til brug med (udstyr) | IPP750eco |