Få mere at vide
Memmert™ Indsejling Port Venstre Center/Centre
Til indføring af tilslutninger på siden. Fugttæt og kan lukkes med klap og silikoneprop
Brand:  Memmert™ IPP260ecoF0
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17180185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1030.00 DKK
    932.62 DKK / Hver
    Spare 97.38 DKK
    9% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 04-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Standardposition venstre midt/midt
  • Ikke til modelstørrelse 260 med lysmodul
  • Ikke til modelstørrelse 110 med lysmodul
Tekniske data
Tekniske data
Fugttæt
IPP260eco
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Memmert™ Indsejling Port Venstre Center/Centre > IPP260eco