Få mere at vide
Memmert™ Indsejling Port Venstre Center/Centre
Artikelnummer. 17169874 Shop alle Memmert produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Förpackningsstorlek:
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17169874
Brand: Memmert™ HPP750ecoF0
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Til indføring af tilslutninger på siden. Fugttæt og kan lukkes med klap og silikoneprop
  • Standardposition venstre midt/midt
  • Ikke til modelstørrelse 260 med lysmodul
  • Ikke til modelstørrelse 110 med lysmodul
Specifikationer
Oversigt Fugttæt
Til brug med (udstyr) HPP750eco
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.