Få mere at vide
Memmert™ Indsejling Port Venstre Center/Centre
Artikelnummer. 17159784 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17159784
Brand: Memmert™ HPP260ecoF0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til indføring af tilslutninger på siden. Fugttæt og kan lukkes med klap og silikoneprop
  • Standardposition venstre midt/midt
  • Ikke til modelstørrelse 260 med lysmodul
  • Ikke til modelstørrelse 110 med lysmodul
Tekniske data
Oversigt Fugttæt
Til brug med (udstyr) HPP260eco