Få mere at vide
Memmert™ Indgangshavn
Artikelnummer. 15652234 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
ICO50
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
15652234 ICO50 Hver
1 options
Artikelnummer. 15652234 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. ICO50F7
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Materiale: Silikone; Til brug med: ICO50
  • Fugttæt
  • Kan lukkes med silikoneprop
Tekniske data
Til brug med (udstyr) ICO50
Materiale Silikone
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) indvendig 40 mm