Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 57 mm til UN450plus
Artikelnummer. 17580236 Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
57 mm
Artikelnummer. 17580236
Brand: Memmert™ UN450plusF8
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Valgfri indgangsport til Memmert Ovne.
  • Indgangsåbning med 57 mm diameter
  • Klap lukning
  • Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Til brug med (udstyr) UN450plus ovn
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) 57 mm