Få mere at vide
Memmert™ Indgangsport 57 mm til UF110plus
Shop alle Memmert produkter
Diameter (metrisk):
57 mm
Beskrivelse
- Indgangsåbning med 57 mm diameter
- Klap lukning
- Brugerdefineret position TBC i ryggen
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | UF110plus ovn |
| Type | Indgangshavn |
| Diameter (metrisk) | 57 mm |